문서
569240
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-6-methylaniline
97%
동의어(들):
2-Amino-3,5-dichlorotoluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H2(CH3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
176.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
42-46 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(Cl)cc(Cl)c1N
InChI
1S/C7H7Cl2N/c1-4-2-5(8)3-6(9)7(4)10/h2-3H,10H2,1H3
InChI key
UAISVUGQLKXPFF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable