Key Documents
569232
Sigma-Aldrich
Chlorophenylsilane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5SiH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
142.66
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5260 (lit.)
bp
41 °C/9 mmHg (lit.)
density
1.070 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][Si]([H])(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7ClSi/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2
InChI key
NBWIIOQJUKRLKW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
129.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
54 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)