주요 문서
569208
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl isocyanate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4C6H4NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
189.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5130 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
density
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C12H15NO/c1-2-3-4-5-11-6-8-12(9-7-11)13-10-14/h6-9H,2-5H2,1H3
InChI key
PWOKMYGXLFAPHI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)