주요 문서
569062
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluorophenyl isocyanate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3FNCO
CAS Number:
Molecular Weight:
171.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5380 (lit.)
bp
185-186 °C (lit.)
density
1.369 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1c(Cl)cccc1N=C=O
InChI
1S/C7H3ClFNO/c8-5-2-1-3-6(7(5)9)10-4-11/h1-3H
InChI key
SPMPFFGBFMAFOO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)