주요 문서
569011
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-isocyanatonaphthalene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC10H6NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
248.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
56-60 °C (lit.)
SMILES string
Brc1ccc(N=C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H6BrNO/c12-10-5-6-11(13-7-14)9-4-2-1-3-8(9)10/h1-6H
InChI key
VWVGFGCFRGMOLK-UHFFFAOYSA-N
주의사항
Refrigerate
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)