주요 문서
568449
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde semicarbazone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH=NNHC(O)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
163.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
213.5-217.5 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)N\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C8H9N3O/c9-8(12)11-10-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H3,9,11,12)/b10-6+
InChI key
AKGUXECGGCUDCV-UXBLZVDNSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)