Key Documents
568295
Sigma-Aldrich
5-(4-Bromophenyl)-2-furoic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H7BrO3
CAS Number:
Molecular Weight:
267.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
solid
mp
205-209 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C11H7BrO3/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
InChI key
MYPDSPQSFHXXTF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)