Key Documents
567817
Sigma-Aldrich
2,5-Di-tert-butylphenyl isocyanate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)3C]2C6H3NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
231.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5190 (lit.)
bp
264-265 °C (lit.)
mp
110-115 °C (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(c(c1)N=C=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO/c1-14(2,3)11-7-8-12(15(4,5)6)13(9-11)16-10-17/h7-9H,1-6H3
InChI key
OGRXPRRFOBXEEX-UHFFFAOYSA-N
주의사항
Refrigerate
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
129.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
54.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)