주요 문서
567078
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]propionate
96%
동의어(들):
Ethyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H3CO2CCH2SCH2CH2CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
206.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
refractive index
n20/D 1.4710 (lit.)
bp
255-256 °C (lit.)
벌크 밀도
1.119 g/mL
SMILES string
CCOC(=O)CCSCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4S/c1-3-12-7(9)4-5-13-6-8(10)11-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
JHXZXUGHSUTQTN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)