Key Documents
566985
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)vanadium(III) bromide
96%
동의어(들):
Vanadocene bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C5H5)2VBr
CAS Number:
Molecular Weight:
261.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
96%
mp
180 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[V]Br.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)