주요 문서
566403
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorobenzamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H3F2C(O)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
157.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
155-159 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C7H5F2NO/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H2,10,11)
InChI key
CGOIBYYWOVRGGV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)