주요 문서
566233
Sigma-Aldrich
Poly[(methyl methacrylate)-co-(7-(4-trifluoromethyl)coumarin acrylamide)]
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
형태
solid
구성
4-(trifluoromethyl)coumarin-N-acrylamide, ~25 mol %
solubility
chloroform: soluble
toluene: soluble
형광
λex 331 nm; λem 418 nm in chloroform
애플리케이션
Fluorescent polymer
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)