주요 문서
566195
Sigma-Aldrich
Bis(indenyl)dimethylhafnium(IV)
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C9H7)2Hf(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
438.86
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
98%
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: hafnium
mp
107-109 °C (lit.)
SMILES string
C[Hf]C.[CH]1[CH][C]2C=CC=C[C]2[CH]1.[CH]3[CH][C]4C=CC=C[C]4[CH]3
InChI
1S/2C9H7.2CH3.Hf/c2*1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1;;;/h2*1-7H;2*1H3;
InChI key
IYUVALOIOMNMEO-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)