문서
566152
Sigma-Aldrich
Bis(pentafluorophenyl)((trifluoromethanesulfonyl)oxy)borane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6F5)2BOSO2CF3
CAS Number:
Molecular Weight:
493.99
UNSPSC 코드:
12352103