Key Documents
566004
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
98%
동의어(들):
2-Chloroveratraldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H2(OCH3)2CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
200.62
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
solid
mp
71-74 °C (lit.)
작용기
aldehyde
chloro
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1Cl
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-7-4-3-6(5-11)8(10)9(7)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
SAWHDJTZESXNMM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)