문서
56595
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trimethylpyrazolium methylsulfate
produced by BASF, ≥95%
동의어(들):
Basionics® ST 33, MMMPz MeOSO3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H14N2O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
222.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
Grade
produced by BASF
분석
≥95%
불순물
≤1% water
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
SMILES string
COS([O-])(=O)=O.Cc1cn(C)[n+](C)c1
법적 정보
Basionics is a registered trademark of BASF SE