주요 문서
565636
Sigma-Aldrich
Sudan 408
Dye content ~95 %
동의어(들):
1-(2-Methyl-4-o-tolylazo-phenylazo)-2-n-hexyloxy-naphthalene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H32N4O
CAS Number:
Molecular Weight:
464.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, ~95%
mp
55.6-58.2 °C (lit.)
λmax
205 nm in ethanol
SMILES string
CCCCCCOc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3C)\N=N\c4ccccc4C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)