주요 문서
565385
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid
96%
동의어(들):
3-Bromo-p-anisic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(OCH3)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
231.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
mp
220-222 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1Br)C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
BBPZABXVRBFWGD-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)