주요 문서
565253
Sigma-Aldrich
Poly[(propylmethacryl-heptaisobutyl-PSS)-co-styrene]
PSS 15 wt. %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
양식
solid
구성
PSS, 15 wt. %
전이 온도
Tg (DSC) ~64.9 °C (onset)
solubility
THF: soluble
toluene: soluble
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
PSS polymer
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)