주요 문서
564648
Sigma-Aldrich
Ethyl-5-ethoxy-2-hydroxybenzoate
97%
동의어(들):
5-Ethoxy-salicylic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OC6H3(OH)CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
210.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
63-67 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1cc(OCC)ccc1O
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-8-5-6-10(12)9(7-8)11(13)15-4-2/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3
InChI key
BSRPONIXRNBZGU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)