주요 문서
563846
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3BrN4
CAS Number:
Molecular Weight:
199.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
solid
mp
254 °C (dec.) (lit.)
작용기
bromo
nitrile
SMILES string
Nc1nc(Br)ncc1C#N
InChI
1S/C5H3BrN4/c6-5-9-2-3(1-7)4(8)10-5/h2H,(H2,8,9,10)
InChI key
CXYLLFGNJJCGHM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)