주요 문서
563684
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide
0.25 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H6CH3MgBr
CAS Number:
Molecular Weight:
245.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
0.25 M in THF
bp
65 °C (lit.)
density
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc([Mg]Br)c2ccccc12
InChI
1S/C11H9.BrH.Mg/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10;;/h2-6,8H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
PQFCMZXZQYKHIY-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)