주요 문서
563358
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3-chloronitrobenzene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H3OCH2C6H5(Cl)NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
263.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
115-119 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H10ClNO3/c14-12-8-11(15(16)17)6-7-13(12)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2
InChI key
KCGQYXJMQHAREQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)