주요 문서
563234
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3(Cl)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
154.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
27-31 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(C)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-5H,1H3
InChI key
OJFQNFVCICBYQC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)