주요 문서
563099
Sigma-Aldrich
Potassium phenethyltrifluoroborate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CH2BF3K
CAS Number:
Molecular Weight:
212.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
불순물
≤5% Acetone
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9BF3.K/c10-9(11,12)7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2;/q-1;+1
InChI key
SOZVPVAYKGJPJS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)