문서
562939
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chlorophenyl phenyl ether
97%
동의어(들):
5-Chloro-2-phenoxyaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H3(Cl)OC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
219.67
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
41-44 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cc(Cl)ccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClNO/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)15-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,14H2
InChI key
SXEBHIMOUHBBOS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable