주요 문서
562335
Sigma-Aldrich
N-Boc-indole-2-boronic acid
동의어(들):
1-(tert-butoxycarbonyl)indole-2-boronic acid, N-(tert-butoxycarbonyl)indole-2-boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H16BNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
261.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
mp
85-90 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2ccccc12)B(O)O
InChI
1S/C13H16BNO4/c1-13(2,3)19-12(16)15-10-7-5-4-6-9(10)8-11(15)14(17)18/h4-8,17-18H,1-3H3
InChI key
SVIBPSNFXYUOFT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Copper-catalyzed trifluoromethylation
  • Palladium-catalyzed benzylation
  • Homocoupling reactions
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)