주요 문서
561347
Sigma-Aldrich
2-(Acetoxymethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H15NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
209.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
45.5-49.5 °C (lit.)
SMILES string
COc1c(C)cnc(COC(C)=O)c1C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)