주요 문서
560332
Sigma-Aldrich
PSS-Chloropropyl-Heptaisobutyl substituted
97%
동의어(들):
1-Chloropropyl-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, Chloropropylisobutyl-PSS, PSS-Chloropropyl-isobutyl substituted
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C31H69ClO12Si8
CAS Number:
Molecular Weight:
894.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
mp
214-219 °C (lit.)
solubility
THF: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
methanol: insoluble
SMILES string
CC(C)C[Si]12O[Si]3(CCCCl)O[Si]4(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O3)O[Si](CC(C)C)(O4)O5
InChI
1S/C31H69ClO12Si8/c1-25(2)18-46-33-45(17-15-16-32)34-47(19-26(3)4)38-49(36-46,21-28(7)8)42-52(24-31(13)14)43-50(37-46,22-29(9)10)39-48(35-45,20-27(5)6)41-51(40-47,44-52)23-30(11)12/h25-31H,15-24H2,1-14H3
InChI key
XVYCGZTZIHTXDL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)