주요 문서
559997
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CF3)2C6H3CONH2
CAS Number:
Molecular Weight:
257.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
163-167 °C (lit.)
작용기
amide
fluoro
SMILES string
NC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F6NO/c10-8(11,12)5-1-4(7(16)17)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H2,16,17)
InChI key
YNOPIKHMZIOWHS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)