문서
559547
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorobenzenesulfonamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl3C6H2SO2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
260.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
177-181 °C (lit.)
SMILES string
NS(=O)(=O)c1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl3NO2S/c7-3-1-4(8)6(5(9)2-3)13(10,11)12/h1-2H,(H2,10,11,12)
InChI key
IPAFNZVMBOZODU-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2,4,6-Trichlorobenzenesulfonamide can be synthesized from 2,4,6-trichlorobenzenesulfonyl chloride.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
Castedo L, et al.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations (2014)