Key Documents
559504
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4,5,6,7-tetrafluorophthalimide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C8NF4O2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
233.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
157-161 °C (lit.)
SMILES string
CN1C(=O)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2C1=O
InChI
1S/C9H3F4NO2/c1-14-8(15)2-3(9(14)16)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H3
InChI key
AULXVJOTNZUFIY-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)