문서
558680
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluorobenzenesulfonyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(F)SO2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
229.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
41-44 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(Cl)cc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl2FO2S/c7-4-1-2-5(9)6(3-4)12(8,10)11/h1-3H
InChI key
OZKAHSNNKADHTK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges