주요 문서
558532
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-1,3-thiazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H5NOS
CAS Number:
Molecular Weight:
115.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5150 (lit.)
bp
150-151 °C (lit.)
SMILES string
COc1nccs1
InChI
1S/C4H5NOS/c1-6-4-5-2-3-7-4/h2-3H,1H3
InChI key
MJJRDTKNLLMJDJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
120.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
49 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)