문서
558109
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4-Phenyl-2-butanol
98%, optical purity ee: 99% (GLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5(CH2)2CH(OH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
150.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
광학 활성
[α]20/D −17.0°, c = 1% in chloroform
광학 순도
ee: 99% (GLC)
refractive index
n20/D 1.5150 (lit.)
bp
206-207 °C (lit.)
density
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H](O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m1/s1
InChI key
GDWRKZLROIFUML-SECBINFHSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves