주요 문서
557889
Sigma-Aldrich
Hypoxanthine 1-oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
152.11
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
mp
250-253 °C (lit.)
SMILES string
Oc1[n+]([O-])cnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9(5)11/h1-2,10H,(H,6,7,8)
InChI key
CTDZUHPRCRCVDS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)