Key Documents
557757
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylamino)vinyl-1-nitronaphthalene
98%
동의어(들):
2-[2-(N,N-Dimethyl)aminoethene-1-yl]-1-nitronaphthalene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC10H6CH=CHN(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
242.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
103.5-107.5 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)\C=C\c1ccc2ccccc2c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H14N2O2/c1-15(2)10-9-12-8-7-11-5-3-4-6-13(11)14(12)16(17)18/h3-10H,1-2H3/b10-9+
InChI key
ADLFDROCPXPTRU-MDZDMXLPSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable