주요 문서
557722
Sigma-Aldrich
2-Propoxyphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4(OCH2CH2CH3)B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
180.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
solid
mp
65-69 °C (lit.)
SMILES string
CCCOc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-2-7-13-9-6-4-3-5-8(9)10(11)12/h3-6,11-12H,2,7H2,1H3
InChI key
ZDPMWYOVDLDQDT-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)