About This Item
Linear Formula:
C6H4(OCH2CH2CH3)B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
180.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
123-126 °C (lit.)
SMILES string
CCCOc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-2-7-13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-6,11-12H,2,7H2,1H3
InChI key
SOKFEJKZYHYKSY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
- Synthesis of obovatol derivatives as anti-platelet activity
- Suzuki-Miyaura reaction with chloro arenes using (phenylphosphine)palladium catalyst
- Preparation of bisaryl substituted thiazoles and oxazoles as selective peroxisome proliferator-activated receptor δ (PPARδ) agonists
- Selective BACE1 inhibitors using regioselective Suzuki coupling
- Preparation of dichroic fluorescent benzothiadiazole dyes
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.