Key Documents
557641
Sigma-Aldrich
Pentamethyldisilane
97%
동의어(들):
1,1,1,2,2-Pentamethyldisilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SiSi(CH3)2H
CAS Number:
Molecular Weight:
132.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.4240 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
density
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][Si](C)(C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H16Si2/c1-6(2)7(3,4)5/h6H,1-5H3
InChI key
FHQRQPAFALORSL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
14.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-10 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
문서
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.