Key Documents
557129
Sigma-Aldrich
Triphenylantimony(V) dibenzoate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)3Sb(O2CC6H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
595.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
174-179 °C (lit.)
SMILES string
O=C(O[Sb](OC(=O)c1ccccc1)(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5