주요 문서
556785
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H4NHC6H3(NH2)SO3H
CAS Number:
Molecular Weight:
279.31
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
mp
244 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(Nc2ccc(N)cc2S(O)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C12H13N3O3S/c13-8-1-4-10(5-2-8)15-11-6-3-9(14)7-12(11)19(16,17)18/h1-7,15H,13-14H2,(H,16,17,18)
InChI key
VKURVCNKVWKGLX-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
5-Amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid may be used to synthesize unsymmetrical bis-azo dyes.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Luis Castedo, J. Chen, Charles Chiu, S. Collins, Donald Craig
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 31a (2014)