문서
556734
Sigma-Aldrich
N-(3-Aminophenyl)propanamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H4NHC(O)CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
164.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
92-96 °C (lit.)
SMILES string
CCC(=O)Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C9H12N2O/c1-2-9(12)11-8-5-3-4-7(10)6-8/h3-6H,2,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
VGDKCRMZIWPMPW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable