주요 문서
556092
Sigma-Aldrich
5-(5-Bromo-2-thienyl)-1H-tetrazole solution
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3BrN4S
CAS Number:
Molecular Weight:
231.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
97%
SMILES string
Brc1ccc(s1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C5H3BrN4S/c6-4-2-1-3(11-4)5-7-9-10-8-5/h1-2H,(H,7,8,9,10)
InChI key
GJHHXCMGAACACG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)