Key Documents
555983
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-fluorobenzenesulfonyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(F)SO2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
229.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
34-38 °C (lit.)
SMILES string
Fc1cc(Cl)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl2FO2S/c7-4-1-2-6(5(9)3-4)12(8,10)11/h1-3H
InChI key
ZFZRENUEJCOCRE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-Chloro-2-fluorobenzenesulfonyl chloride (4-chloro-2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride) may be used to synthesize [1-(4-chloro-2-fluorophenylsulfonyl) piperidin-4-yl] diphenylmethanol.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
[1-(4-Chloro-2-fluorophenylsulfonyl) piperidin-4-yl] diphenylmethanol.
Benakaprasad SB, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(9), o3669-o3669 (2007)