주요 문서
555878
Sigma-Aldrich
Chloromethyl(dimethyl)silane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCH2SiH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
108.64
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.42 (lit.)
bp
82-83 °C (lit.)
density
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
[H][Si](C)(C)CCl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2)3-4/h5H,3H2,1-2H3
InChI key
BHLKIZCNPYDMOY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
10.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-12 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)