주요 문서
555827
Sigma-Aldrich
2,4-Dicyano-3-ethyl-3-methylglutarimide
97%
동의어(들):
4-Ethyl-4-methyl-2,6-dioxo-3,5-piperidine dicarbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H11N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
205.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
183-187 °C (lit.)
SMILES string
CCC1(C)C(C#N)C(=O)NC(=O)C1C#N
InChI
1S/C10H11N3O2/c1-3-10(2)6(4-11)8(14)13-9(15)7(10)5-12/h6-7H,3H2,1-2H3,(H,13,14,15)
InChI key
ISARNQWKABTJEY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)