주요 문서
555819
Sigma-Aldrich
(4-Chlorobenzoyl)benzofuran
97%
동의어(들):
2-Benzofuranyl-(4-chlorophenyl)methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H9ClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
256.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
147-151 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(=O)c2cc3ccccc3o2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)