Key Documents
555541
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
98%
동의어(들):
p-Cyanophenyl trifluoromethyl sulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3SC6H4C≡N
CAS Number:
Molecular Weight:
203.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
형태
solid
mp
39-43 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)Sc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4F3NS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H
InChI key
ONQNILXHGUBPPM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)