Key Documents
555487
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)benzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4COOHSCF3
CAS Number:
Molecular Weight:
222.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
159.5-162.5 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(SC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H5F3O2S/c9-8(10,11)14-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
InChI key
UMOGQQWVQUQTQA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)